Learn More
Memmert™ ONE™ Ölbäder
Artikelnummer. 10642664 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10642664 14 l 1 Stück
10705973 10 l 1 Stück
10120833 7 l 1 Stück
10652664 29 l 1 Stück
10233263 22 l 1 Stück
10715973 45 l 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10642664
Marke: Memmert™ ONE14
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz von Labor und Proben selbst bei hohen Temperaturen. Memmert™ ONE™ Ölbäder gewährleisten umfassenden Temperaturschutz durch eine korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion sowie genaue Elektronik.
Zahlreiche Reagenzglasgestelle, Körbe und weiteres Zubehör sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
  • Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Controller
  • Digitalanzeige
  • 2 x PT100-Sensoren
  • Kalibriermöglichkeit am Regler
  • Akustischer und visueller Alarm
  • Übertemperaturschutz
Spezifikation
Reglertyp Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler
Kapazität (metrisch) 14 l
Zertifizierung/Konformität CE, VDE, GS
Display Digitale LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle
Material Rostfreier Stahl
Modell ONE 14
Maximale Temperatur (metrisch) 200 °C
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Länge (metrisch) 578 mm
Innenlänge (metrisch) 350 mm
Breite (metrisch) 436 mm
Innenbreite (metrisch) 290 mm
Höhe (metrisch) 238 mm
Innenhöhe (metrisch) 140 mm
Innentiefe (metrisch) 350 mm
Versandgewicht (metrisch) 19 kg
Gewicht (metrisch) 15 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,8 W
Frequenz 50/60 Hz