Description
Zahlreiche Reagenzglasgestelle, Körbe und weiteres Zubehör sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Controller
- Digitalanzeige
- 2 x PT100-Sensoren
- Kalibriermöglichkeit am Regler
- Akustischer und visueller Alarm
- Übertemperaturschutz
Specifications
Specifications
| Reglertyp | Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler |
| Kapazität (metrisch) | 29 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE, VDE, GS |
| Display | Digitale LED |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Modell | ONE 29 |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 200 °C |
| Temperaturauflösung | ±0,1 °C |
| Länge (metrisch) | 818 mm |
| Show More |