Learn More
Memmert™ ONE™ Ölbäder
Artikelnummer. 10715973 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10715973
Marke: Memmert™ ONE45
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz von Labor und Proben selbst bei hohen Temperaturen. Memmert™ ONE™ Ölbäder gewährleisten umfassenden Temperaturschutz durch eine korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion sowie genaue Elektronik.
Zahlreiche Reagenzglasgestelle, Körbe und weiteres Zubehör sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
  • Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Controller
  • Digitalanzeige
  • 2 x PT100-Sensoren
  • Kalibriermöglichkeit am Regler
  • Akustischer und visueller Alarm
  • Übertemperaturschutz
Spezifikation
Reglertyp Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler
Kapazität (metrisch) 45 l
Zertifizierung/Konformität CE, VDE, GS
Display Digitale LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle
Material Rostfreier Stahl
Modell ONE 45
Maximale Temperatur (metrisch) 200 °C
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Länge (metrisch) 818 mm
Innenlänge (metrisch) 590 mm
Breite (metrisch) 516 mm
Innenbreite (metrisch) 350 mm
Höhe (metrisch) 296 mm
Innenhöhe (metrisch) 220 mm
Innentiefe (metrisch) 590 mm
Versandgewicht (metrisch) 31 kg
Gewicht (metrisch) 24 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 2,8 W
Frequenz 50/60 Hz