Learn More
Idex Einteilige Fingertight-Fittings (Hochdruck): PEEK
Artikelnummer. p-68859
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
0,82 in.
1,03 in.
Nenndruck:
5.000 psi
6000 psi
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13093050
Marke: Idex 0201343
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konusförmige Fingertight-Anschlüsse können bis zu 9.000 psi standhalten.
Mit Fingertight-Fittings kann eine praktische Kapillarverbindung erstellt werden, ohne dass beim Festziehen des Fittings Schraubenschlüssel oder Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
  • Drücke bis zu 7.000 psi (483 bar)
  • Temperaturen bis 125 °C
  • Fingertights für 1/16 in. Außendurchmesser und kleinere Kapillaren
  • Austauschbare Hülsen für zweiteilige Versionen
Spezifikation
Typ Fingertight-Fitting
Länge (angloamerikanisch) 1,03 in.
Nenndruck 6000 psi
Material PEEK
Farbe Natürlich
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,0625 in. AD Kapillaren