Learn More
Ventum™ One-Touch™ Stufe-6-Beutel
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 m3
25 m3
Menge:
25 Beutel
6 Beutel
Packungsgröße:
25 Milliliter
6 Milliliter
Beschreibung
- Sicher und zuverlässig:99,9995 % wirksam gegen ein breites Spektrum biologischer Organismen, einschließlich COVID-19, Ebola und Geflügelpest
- Einfach zu bedienen und praktisch: Das Diffusionssystem mit einer einzigartigen Peressigsäure-Formel bietet eine leistungsstarke Strahlentlastung von der Dosierdüse
- Selbstneutralisierend: Die Kombination aus Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Essigsäure zersetzt sich in Sauerstoff und Wasser und hinterlässt keinen Geruch oder Rückstände
- Umweltbewusst: Jedes Kit enthält wiederverwendbare Behälter und einen kleinen Kompressor zur Druckbeaufschlagung; leere Beutel sind recyclingfähig und Peressigsäure-Rückstände sind biologisch abbaubar
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Luft- und Oberflächendesinfektion |
| Menge | 6 Beutel |
| Volumen (metrisch) | 2 m3 |