Learn More
Invitrogen™ OneComp eBeads™ Kompensations-Beads
Artikelnummer. 15242448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
25 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15242448 100 Tests 100 Tests
15516296 25 Tests 25 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15242448 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 01111142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 €
    227.65 € / 100 Tests
    Sparen 75.35 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält Natriumazid
Kugelförmige Partikel, die mit einzelnen Fluorochrom-konjugierten Antikörpern gefärbt werden können, um sie als einfarbige Kompensationskontrollen zu verwenden. OneComp eBeads reagieren mit Antikörpern, die von Mäusen, Ratten und Hamstern stammen, und sind unabhängig von Immunglobulin-Leichtketten. 1 Tropfen (50 μl)/Test
  • Jeder Tropfen der Beads beinhaltet eine positive Population, die jeden Mäuse-, Ratten- oder Hamsterantikörper erfasst, und eine negative Population, die nicht mit dem Antikörper reagiert
  • Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen in Experimenten mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie verwendet werden
  • Kreuzreaktionen auf einige Antikörper von Hasen kommen vor, doch wurden noch keine umfassenden Tests für diese Reaktivität durchgeführt
  • Entwickelt für die Verwendung bei der Kompensation mit allen Fluorochromen, die durch blaue (488 nm), grüne (532 nm), gelb-grüne (561 nm) und rote (633 bis 635 nm) Laser angeregt werden
  • Dieses Produkt ist mit eFluor™ 450 kompatibel, jedoch nicht für die Kompensation anderer Fluorochrome optimiert, die durch violetten (405 nm) Laser angeregt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Anzahl Tests 100 Tests
Menge 100 Tests
Produktlinie eBeads
Produkttyp Kompensations-Beads
Nur für Forschungszwecke