Learn More
Invitrogen™ OneComp eBeads™ Kompensations-Beads
Artikelnummer. p-7092199
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
25 Tests
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15516296
Marke: Invitrogen™ 01111141
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Natriumazid
Kugelförmige Partikel, die mit einzelnen Fluorochrom-konjugierten Antikörpern gefärbt werden können, um sie als einfarbige Kompensationskontrollen zu verwenden. OneComp eBeads reagieren mit Antikörpern, die von Mäusen, Ratten und Hamstern stammen, und sind unabhängig von Immunglobulin-Leichtketten. 1 Tropfen (50 μl)/Test
  • Jeder Tropfen der Beads beinhaltet eine positive Population, die jeden Mäuse-, Ratten- oder Hamsterantikörper erfasst, und eine negative Population, die nicht mit dem Antikörper reagiert
  • Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen in Experimenten mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie verwendet werden
  • Kreuzreaktionen auf einige Antikörper von Hasen kommen vor, doch wurden noch keine umfassenden Tests für diese Reaktivität durchgeführt
  • Entwickelt für die Verwendung bei der Kompensation mit allen Fluorochromen, die durch blaue (488 nm), grüne (532 nm), gelb-grüne (561 nm) und rote (633 bis 635 nm) Laser angeregt werden
  • Dieses Produkt ist mit eFluor™ 450 kompatibel, jedoch nicht für die Kompensation anderer Fluorochrome optimiert, die durch violetten (405 nm) Laser angeregt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Anzahl Tests 25 Tests
Menge 25 Tests
Produktlinie eBeads
Produkttyp Kompensations-Beads
Nur für Forschungszwecke