Learn More
R&D Systems™ ONO 8130
Artikelnummer. 18778788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18778788 10 mg 10 Milligramm
18767968 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18778788 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 5406/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. EP1 receptor antagonist
ONO 8130 is an EP1 receptor antagonist. Exhibits analgesic effect in a mouse model of cystitis. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ONO 8130
CAS 459841-96-4
Synonym 4-[[[2,3-Dihydro-6-[(2-methylpropyl)[(4-methyl-2-thiazolyl)sulfonyl]amino]-1H-indene-5yl]oxy]methyl]benzoic acid
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Produktlinie Tocris
Summenformel C25H28N2O5S2
Formelmasse 500.63
Physikalische Form Fest
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Reinheit >98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use