Learn More
Ononin, TRC
Artikelnummer. 17989164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17989164 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17989164 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO65650010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ononin
CAS 486-62-4
Summenformel C22 H22 O9
Menge 10 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)-, Ononin (6CI,7CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-(β-Glucosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)isoflavone, 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone-7-O-β-D-glucoside, Formononetin 7-O-glucoside, Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside, Formononetin 7-O-β-D-glucoside, Formononetin 7-glucoside, Formononetin glucoside, Ononoside
InChI-Formel InChI=1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
IUPAC-Name 3-(4-Methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]Oxychromen-4-one
Molekulargewicht (g/mol) 430.4
Formelmasse 430.1264