Learn More
Kolmi™ OP AIR Pro Oxygen FFP2 NR D Mass Balance Masken
Artikelnummer. 17794789 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17794789 S 50 Stück
17774789 M 50 Stück
17784789 L 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17794789 Lieferant Kolmi™ Lieferanten-Nr. M52214SWHMB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.90 €
    17.85 € / 50 Stück
    Sparen 4.05 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
OP AIR Pro Oxygen FFP2-Masken mit hoher Atmungsaktivität lassen sich dank des hochwertigen Rohmaterials leicht aufsetzen. Hergestellt mit dem Mass Balance Ansatz aus recyceltem Material.
  • Die Filterhalbmaske gemäß der Effizienzklasse FFP2 NR D wurde zum Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen und Partikeln entwickelt
  • In der IIR-zertifizierten Ausführung schützt es die Umgebung vor Tröpfchen, die vom Träger abgegeben werden, und schützt vor potenziellen Flüssigkeitsspritzern
  • Gestrickte Ultraschall-angeschweißte Kopfschlaufen für optimalen Komfort
  • Passt dank seiner Form und der weichen Materialien perfekt ins Gesicht, um vor jeglichem Eindringen zu schützen
  • Hypoallergen und wurde dermatologisch getestet
  • Verpackt in einzelnen Polybeuteln
  • Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Farbe Weiß
Größe S
Modell Pouch
Strap Attachment Type Kopfband