Learn More
OPALIN Antibody (CL11142) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
422.00 € - 605.00 €
Spezifikation
Antigen OPALIN
Klon CL11142
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30279265
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43641-100ul
100 μL
605.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30279476
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43641-25ul
25 μL
422.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
OPALIN Monoclonal antibody specifically detects OPALIN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
OPALIN
1 mg/mL
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
HTMP10transmembrane protein TMP10, oligodendrocytic myelin paranodal and inner loop proteinTMEM10, TMP10, Transmembrane protein 10opalin
This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q96PE5, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CL11142
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
93377
IgG1
Protein A purified