Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT lichtundurchlässige Pumpenschläuche mit 2 Stoppern
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,8 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 4 Packung |
| Schlauchgröße | 15 |
| Flussrate | 1.7 bis 1000 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/16 in. |
| Höhe (metrisch) | 8,8 m |
| Farbe | Lichtundurchlässig |
| Maximaler Druck | 40 psi |
| Mehr anzeigen |