Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT lichtundurchlässige Pumpenschläuche mit 2 Stoppern
Artikelnummer. p-8001603
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11832623 15 4 Stück
11842623 24 4 Stück
2 options
Artikelnummer. 11832623
Marke: Masterflex™ 9611415
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Material PharMed BPT
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 4 Packung
Schlauchgröße 15
Flussrate 1.7 bis 1000 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Höhe (metrisch) 8,8 m
Farbe Lichtundurchlässig
Maximaler Druck 40 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps