Learn More
Hettich Lab Technology™ Suspension
Artikelnummer. 10049430
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Adapter 5277, 1357, 1327, 1326 für Aufhängungs-Ausschwingrotor 1624
Aufhängung, Ausschwingrotor 1494
Aufhängung, Ausschwingrotor 1624, 1726, 4758
Aufhängungs-Ausschwingrotor 1460, Platten: MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest (Terasaki), PCR-Platte, PCR-Streifen mit Platte
Aufhängungs-Ausschwingrotor 1624, 4758, 1726, Adapter 5277, 1357, 1327, 1326
Aufhängungs-Ausschwingrotor 1798, 4753, 5694, 4446, 4296
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10049430 Adapter 5277, 1357, 1327, 1326 für Aufhängungs-Ausschwingrotor 1624 1 Stück
10740223 Aufhängung, Ausschwingrotor 1494 1 Stück
10424635 Aufhängung, Ausschwingrotor 1624, 1726, 4758 1 Stück
10575705 Aufhängungs-Ausschwingrotor 1624, 4758, 1726, Adapter 5277, 1357, 1327, 1326 1 Stück
10117010 Aufhängungs-Ausschwingrotor 1798, 4753, 5694, 4446, 4296 1 Stück
11942248 Aufhängungs-Ausschwingrotor 1460, Platten: MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest (Terasaki), PCR-Platte, PCR-Streifen mit Platte 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10049430
Marke: Hettich Lab Technology™ 1366
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Hettich Lab Technology™ Suspensionsträger passt auf einen Ausschwingrotor und kann eine Vielzahl von Bechern und/oder Röhrchen aufnehmen.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
  • Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Adapter 5277, 1357, 1327, 1326 für Aufhängungs-Ausschwingrotor 1624
Typ Suspension Carrier
Behältertyp Ausschwenkbarer Aufhängungsträger
Anzahl Plätze Adapter Dependent