Learn More
Velp Scientifica™ OCB BAD/UMWäLZTHERMOSTAT OFFEN 230V/50-60HZ .
Artikelnummer. 15319494 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15319494 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15319494 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. F40300240
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Velp Scientifica™ OCB offenes Zirkulationsbad für Anwendungen mit genauen Temperaturanforderungen, einschließlich Probenvorbereitung, Temperaturkontrolle, Thermostatprüfung und vielem mehr.
Kombinationsauswahl
  • Der Umwälzthermostat ist zur Verwendung mit Bad-Gefäßen mit 5 oder 7 Liter vorgesehen
  • Große Auswahl an Reagenzglasgestellen erhältlich
  • Das 5-Liter-Bad ist für 2 Gestelle geeignet, das 7-Liter-Bad für 3 Gestelle
Präzise Steuerung
  • LCD-Display
  • Temperatur von Umgebungstemperatur bis 105 °C einstellbar
  • Timer auf max. 24 H 59 Min. einstellbar
  • Der OCB-Regler gewährleistet eine hervorragende Temperaturhomogenität
  • Äußerst effektives Wasserbad
Empfehlungen
  • Wählen Sie ein Gestell passend zu Ihren Reagenzgläsern
  • Offene Zirkulationsbäder sind in Labors weit verbreitet,
  • Geeignet für jede Anwendung und Art von Probe, die ein Wasserbad umfasst
Spezifikation
Temperaturbereich Umgebungstemperatur bis 105 °C
Display LCD
Breite (metrisch) 150 mm
Höhe (metrisch) 280 mm
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz