Learn More
Bochem™ Offener Retortenring
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Offener Ring
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Zincked |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Beschreibung | Offener Ring |