Learn More
Thermo Scientific™ Oben offene Schraubkappen ohne Septum für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Oben offene Deckel ohne Septum für 8-425-Fläschchen mit Standardöffnung können mit allen 8 mm-Septen verwendet werden.
- Oben offene Kappen zur Verwendung mit beliebigen 8 mm-Septen
- Verschlusskappen aus Phenolharz sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
- Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
- Geflanschte Verschlusskappen sind insbesondere für viele japanische Autosampler geeignet
- Das Kombo-Kit enthält je 200 schwarze, blaue, grüne, rote und gelbe Verschlusskappen mit Flansch
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PP, verschiedene Farben: schwarz, blau, grün, rot, gelb; geflanscht für Shimadzu |
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 8 bis 425 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung, geflanscht für Shimadzu |
| Produkttyp | Flanged Screw |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.