Learn More
Thermo Scientific™ Oben offene Schraubkappen ohne Septum für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung
Artikelnummer. p-4526237
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
8-425 Fläschchen mit Standardöffnung, geflanscht für Shimadzu
Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12430148 Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung 1000 Stück
12490148 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung, geflanscht für Shimadzu 100 Stück
12400158 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung, geflanscht für Shimadzu 100 Stück
12440158 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung, geflanscht für Shimadzu 100 Stück
4 options
Artikelnummer. 12430148
Marke: Thermo Scientific™ C401366
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National Oben offene Deckel ohne Septum für 8-425-Fläschchen mit Standardöffnung können mit allen 8 mm-Septen verwendet werden.
Thermo Scientific™ National Oben offene Deckel ohne Septum für 8-425-Fläschchen mit Standardöffnung können mit allen 8 mm-Septen verwendet werden.
  • Oben offene Kappen zur Verwendung mit beliebigen 8 mm-Septen
  • Verschlusskappen aus Phenolharz sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
  • Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • Geflanschte Verschlusskappen sind insbesondere für viele japanische Autosampler geeignet
  • Das Kombo-Kit enthält je 200 schwarze, blaue, grüne, rote und gelbe Verschlusskappen mit Flansch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Phenolharz, schwarz; 8-425
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Verschlussgröße 8 bis 425 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung
Produkttyp Schraubkappe, oben offen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.