Learn More
Thermo Scientific™ Oben offene Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 11567350 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
3,5 ml
7 ml
10 ml
14 mL
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11567350 7 ml 72 Stück
11571024 3,5 ml 72 Stück
11577350 14 mL 72 Stück
11501034 3 ml 72 Stück
11597350 10 ml 72 Stück
5 options
Artikelnummer. 11567350
Marke: Thermo Scientific™ TS13216
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ oben offene Schraubverschlüsse bieten eine inerte, luftdichte Versiegelung und direkten Zugang zur Probe durch den Einstich mit einer Spritzennadel.
Thermo Scientific™ oben offene Schraubverschlüsse bieten eine inerte, luftdichte Versiegelung und direkten Zugang zur Probe durch den Einstich mit einer Spritzennadel.
  • Passend für Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen
  • Zur Verwendung mit Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TS-13216
Volumen (metrisch) 7 ml
Verschlussgröße 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 7-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss und kleine Reacti-Vials
Produkttyp Schraubkappe, oben offen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.