Learn More
Thermo Scientific™ Oben offene Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 11577350 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
3,5 ml
7 ml
10 ml
14 mL
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11577350 14 mL 72 Stück
11571024 3,5 ml 72 Stück
11567350 7 ml 72 Stück
11501034 3 ml 72 Stück
11597350 10 ml 72 Stück
5 options
Artikelnummer. 11577350
Marke: Thermo Scientific™ TS13217
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ oben offene Schraubverschlüsse bieten eine inerte, luftdichte Versiegelung und direkten Zugang zur Probe durch den Einstich mit einer Spritzennadel.
Thermo Scientific™ oben offene Schraubverschlüsse bieten eine inerte, luftdichte Versiegelung und direkten Zugang zur Probe durch den Einstich mit einer Spritzennadel.
  • Passend für Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen
  • Zur Verwendung mit Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TS-13217
Volumen (metrisch) 14 mL
Verschlussgröße 18 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 14 ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss
Produkttyp Oben offener Schraubverschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.