Beschreibung
Thermo Scientific™ oben offene Schraubverschlüsse bieten eine inerte, luftdichte Versiegelung und direkten Zugang zur Probe durch den Einstich mit einer Spritzennadel.
- Passend für Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen
- Zur Verwendung mit Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für Reacti-Vials (0,3 und 1,0 ml), 3,5-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss |
| Volumen (metrisch) | 3,5 ml |
| Verschlussgröße | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reacti-Vials (0,3 und 1 ml), 3,5-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss |
| Produkttyp | Schraubkappe, oben offen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.