Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ AccuFill™ System Tips
Artikelnummer. 15662222 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
10in.-Boxen
1 Box
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 15662222
Brand: Applied Biosystems™ 4457246
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dies ist eine Box mit Spitzen für die Verwendung mit dem OpenArray™ AccuFill™ System, das Teil der OpenArray™ Echtzeit-PCR Plattform ist.
Da AccuFill Spitzen eine kürzere Haltbarkeit als OpenArray Platten haben, empfehlen wir Ihnen, Ihre Bestellmenge an Ihrem geschätzten OpenArray Durchsatz auszurichten. Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform: Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform ermöglicht PCR-basierte Genotypisierungen und Genexpressionsanalysen von hunderttausenden Proben und Assays pro Tag.Wissenschaftler können bis zu 144 Proben auf einer einzelnen OpenArray Platte analysieren.Auf dem OpenArray™ Real-Time PCR-Gerät können drei OpenArray-Platten gleichzeitig verarbeitet und abgebildet werden, wodurch leicht hohe Durchsatzergebnisse erzielt werden können.Das System arbeitet thermische Zyklen ab und belichtet die OpenArray-Platten fluoreszierend.Die Ergebnisse werden auf dem externen PC erfasst und mit der OpenArray-Analysesoftware können Wissenschaftler spezifische Assay-Daten anzeigen.
Da AccuFill Spitzen eine kürzere Haltbarkeit als OpenArray Platten haben, empfehlen wir Ihnen, Ihre Bestellmenge an Ihrem geschätzten OpenArray Durchsatz auszurichten.
Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform
Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform ermöglicht PCR-basierte Genomtypisierungen und Genexpressionsanalysen von hunderttausenden Proben und Assays pro Tag. Wissenschaftler können bis zu 144 Proben auf einer einzelnen OpenArray-Platte analysieren. Auf dem OpenArray™ Real-Time PCR-Gerät können drei OpenArray-Platten gleichzeitig verarbeitet und abgebildet werden, wodurch leicht hohe Durchsatzergebnisse erzielt werden können. Das System arbeitet thermische Zyklen ab und belichtet die OpenArray-Platten fluoreszierend. Die Ergebnisse werden auf dem externen PC erfasst und mit der OpenArray-Analysesoftware können Wissenschaftler spezifische Assay-Daten anzeigen.
Vollständige Plattform
Die OpenArray Echtzeit-PCR-Plattform umfasst:
• OpenArray Echtzeit-PCR-Geräte—Gleichzeitige Abbildung von drei OpenArray Platten
• OpenArray AccuFill System—lädt Proben in OpenArray Platten
• OpenArray™ Packungsverschlussstation—zur Versiegelung von OpenArray Platten
• OpenArray Gerätezubehör (mit PC-System)
• OpenArray™ Genotyping-Analysesoftware
• OpenArray™ Echtzeit-PCR-Analysesoftware
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Spitzen
Inhalt und Lagerung Jede Box enthält 384 AccuFill™ Spitzen für eine genaue Probenbeladung.
Zur Verwendung mit (Geräte) OpenArray™
Produktlinie AccuFill, OpenArray
Produkttyp Systemspitze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 1 Box