Learn More
Hirschmann™ openend™ Einweg-Kapillarpipetten
Artikelnummer. 10383132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 100/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10383132 10 x 100/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10383132 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 905021001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 €
    159.00 € / 1000 Stück
    Sparen 36.00 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht die fehlerfreie Kapillarfüllung im Labor mit Hirschmann™ openend-Technologie mit Sollbruchstelle; Einweg-Mikro-Kapillarpipetten, openend, aus langlebigem DURAN™-Glas.
  • Einfache Befüllung
  • Openend-Technologie
  • Natriumheparinisiert
  • DURAN™, zertifizierte Konformität, mit vordefiniertem Bruchpunkt für exakte Volumenkonfiguration
  • Chargennummer auf der Verpackung, gekennzeichnet mit: „usable until“ (verwendbar bis)
  • CE gemäß IVD 98/79 EC. Sichere Handhabung von Flüssigkeiten
  • Das offene Ende füllt sich durch Kapillarwirkung über die Mitte bis etwa zur aufgedruckten Ringmarkierung, das Restmedium auf der Außenseite der Kapillare wird entfernt und die Kapillare durch sanften Druck mit den Fingern getrennt
  • Das vollständig gefüllte Teil enthält nun das genaue Volumen
Spezifikation
Genauigkeit 0,5%
Zertifizierung/Konformität CE gemäß IVD98/79EG, Konformität zertifiziert
Variationskoeffizient 1 %
Beschreibung Einweg-Kapillarpipetten mit voreingestelltem Breakpoint für einfache Handhabung, Natriumheparinisiert, openend
Material Borosilikatglas
Menge 10 x 100/Packung
Typ Openend
Einwegprodukt Einmalgebrauch