Learn More
Opipramol, TRC
Artikelnummer. 30137248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137248 25 mg 25 Milligramm
17901635 5 mg 5 Milligramm
17930615 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO66960025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 315-72-0
Summenformel C23 H29 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 363.5
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 1-piperazineethanol deriv., 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol, Endison, G 33040, GR 33040, N-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazino]propyl]iminostilbene, NSC 169867, Opipramol, Opipramol G, Opramidol
IUPAC-Name 2-[4-(3-Benzo[b][1]Benzazepin-11-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Opipramol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H29N3O/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
Formelmasse 363.2311
Reinheit (%) >95%