Learn More
OPLAH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | OPLAH |
|---|---|
| Konzentration | 0.39 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16810735
|
Proteintech
21127-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16800735
|
Proteintech
21127-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
OPLAH catalyzes the cleavage of 5-oxo-L-proline to form L-glutamate coupled to the hydrolysis of ATP to ADP and inorganic phosphate. ATP + 5-oxo-L-proline + 2 H2O = ADP + phosphate + L-glutamate.Spezifikation
| OPLAH | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O14841, P97608, Q8K010 | |
| 116684, 26873, 75475 | |
| OPLAH Fusion Protein Ag15523 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| OPLAH |
| 0.39 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 5 Opase, 5 oxo L prolinase, 5 oxoprolinase, OPLA, OPLAH, Pyroglutamase | |
| Oplah | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |