missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OPN, SPP1 Rabbit, anti-Human, Clone: 6B11, Proteintech

Artikelnummer. 18070496 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18070496 100 μL 100 Mikroliter
18036685 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18070496

Marke: Proteintech 809124RR100UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

The OPN, SPP1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human OPN, SPP1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The OPN, SPP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen OPN, SPP1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klon 6B11
Konzentration 1000 μg/mL
Gensymbole BNSP, Bone sialoprotein 1, BSPI, ETA 1, Nephropontin, OPN, Osteopontin, secreted phosphoprotein 1, SPP 1, SPP1, Urinary stone protein, Uropontin
Wirtsspezies Rabbit
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6696
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.