Beschreibung
Erzielen Sie größtmögliche Reaktivität in zahlreichen Diagnoseanwendungen mit den Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrolsulfat-Partikeln zur Verwendung in Turbidimetrie-/Nephelometrie-Assays, Objektträger-Agglutinationstests, Chemolumineszenz-Assays und in klinischer Diagnostik und bei molekularbiologische Anwendungen. Partikel lassen sich direkt aus der Flasche heraus verwenden, ohne dass vorab eine Reinigung notwendig wäre.
- Verfügbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern (von 0,1 μm bis 2,5 μm)
- Kein Vorwaschen
- Enge Größenverteilung — CV<2 %
- Optimierte kolloidale Stabilität
- Lagerfähig bis zu 10 Jahren
Empfohlen für:
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie, Nephelometrie, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinationsassays
Hinweis:
Wenn Sie Opti-Bind Partikel einsetzen, fragen Sie nach einer Anleitung zur Mikropartikel-Reagenzienoptimierung, die unsere Reagenzien-Entwicklungsstrategie erläutert. Diese Anleitung umfasst validierte Protokolle für Bindung, Kopplung und Partikel-Reagenzienoptimierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Analysezertifikat beiliegend |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | OptiBind™ Polystyrolsulfat-Partikel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | BAX Assays |
| Material | Polystyrolsulfat |
| Produkttyp | Spezialpartikel |
| Enthält | Packungsbeilage und Analysezertifikat |
| Menge | 15 ml |
| Pakete für die Probenevaluierung | These evaluation packs allow you to buy small samples from among our standard inventory of different surfaces, colors, sizes and binding capacities at greatly reduced prices. Opti-Bind particles are packaged in 15mL bottles at 10% solids. The evaluation pack consists of three lots from all available Opti-Bind polystyrene particles. |
| Spezialpackung | Carboxylate-Modified Magnetic Partikel sind auf Anfrage in verschiedenen Konzentrationen und Packungsgrößen erhältlich. |
| Mehr anzeigen |