Learn More
Lovibond™ Zellen aus optischem Glas
Beschreibung
- Glasfaserzellen
- Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Lovibond™ Kolorimetern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Zelle |
| Kapazität (metrisch) | 3500 μl |
| Material | Optisches Glas |
| Menge | Je 1 |
| Schichtdicke | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrie |