Learn More
Hellma™ Hochpräzise Makroabsorptionszellen, optisches Glas, mit PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 10465031
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17.500 μl
1750 μl
3500 μL
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10465031
Marke: Hellma™ 1105020
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm
OS = Optisches Spezialglas, 320 - 2500nm
OG = Optisches Glas, 360 - 2500nm
Für Fotometrie und Spektralfotometrie mit Falzdeckel oder mit Stopfen aus PTFE 45/46mm hoch, 12,5mm breit, Innenbreite 9,5mm.
Andere Schichtdicken lieferbar.
Typ: 110-OS
Ausführung: OS
Schichtdicke: 10mm
Volumen: 3500 μl
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 17.500 μl
Material Optical Glass
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9.5mm
Schichtdicke 50 mm
Wavelength Range 320 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 46 mm
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen