Learn More
Hellma™ Hochpräzise Makroabsorptionszellen, optisches Glas, mit PTFE-Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17.500 μl
1750 μl
3500 μL
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm
OS = Optisches Spezialglas, 320 - 2500nm
OG = Optisches Glas, 360 - 2500nm
Für Fotometrie und Spektralfotometrie mit Falzdeckel oder mit Stopfen aus PTFE 45/46mm hoch, 12,5mm breit, Innenbreite 9,5mm.
Andere Schichtdicken lieferbar.
Typ: 110-OS
Ausführung: OS
Schichtdicke: 10mm
Volumen: 3500 μl
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm
OS = Optisches Spezialglas, 320 - 2500nm
OG = Optisches Glas, 360 - 2500nm
Für Fotometrie und Spektralfotometrie mit Falzdeckel oder mit Stopfen aus PTFE 45/46mm hoch, 12,5mm breit, Innenbreite 9,5mm.
Andere Schichtdicken lieferbar.
Typ: 110-OS
Ausführung: OS
Schichtdicke: 10mm
Volumen: 3500 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 1750 μl |
| Material | Optical Glass |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 9.5mm |
| Schichtdicke | 5 mm |
| Wavelength Range | 320 bis 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen |