Learn More
Hellma™ Hochpräzise Makroabsorptionszellen, optisches Glas, mit PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 11761744
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17.500 μl
1750 μl
3500 μL
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11761744 3500 μL 2 Stück
10737381 3500 μL -
10688392 1750 μl 1 Stück
10465031 17.500 μl -
10517921 7000 μl 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11761744
Marke: Hellma™ 1101020
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm
OS = Optisches Spezialglas, 320 - 2500nm
OG = Optisches Glas, 360 - 2500nm
Für Fotometrie und Spektralfotometrie mit Falzdeckel oder mit Stopfen aus PTFE 45/46mm hoch, 12,5mm breit, Innenbreite 9,5mm.
Andere Schichtdicken lieferbar.
Typ: 110-OS
Ausführung: OS
Schichtdicke: 10mm
Volumen: 3500 μl
Spezifikation
Typ Absorptionsmakrozellen
Kapazität (metrisch) 3500 μL
Material Optisches Glas
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 320 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 46 mm
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen