Learn More
Hellma™ Makro-Absorptionszellen, optisches Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35.000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Transmission von mehr als 80 % über einen Spektralbereich zwischen 320 und 2500 nm
- Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 35.000 μl |
| Material | Optisches Glas |
| Innenbreite (metrisch) | 9,5mm |
| Schichtdicke | 100 mm |
| Wavelength Range | 360 bis 2500nm |
| Höhe (metrisch) | 45mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |