Learn More
Hellma™ Makro-Absorptionszellen, optisches Glas
Artikelnummer. p-8005772
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35.000 μl
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Code produit. Kapazität (metrisch) unitSize
10437641 35.000 μl 1 Stück
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10437641
missing translation for 'mfr': Hellma™ 10010020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Präzisions-Mikroküvetten aus optischem Spezialglas bestehen aus SCHOTT™ Glas vom Typ UK 5, das aus außergewöhnlich reinen Rohstoffen hergestellt wird und daher eine verbesserte Transmission im nahen Ultraviolettbereich ermöglicht.
  • Transmission von mehr als 80 % über einen Spektralbereich zwischen 320 und 2500 nm
  • Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Specifications
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 35.000 μl
Material Optisches Glas
Innenbreite (metrisch) 9,5mm
Schichtdicke 100 mm
Wavelength Range 360 bis 2500nm
Höhe (metrisch) 45mm
Breite (metrisch) 12,5mm