Learn More
Hellma™ Mikrozellen aus optischem Glas
Artikelnummer. 10343841
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
17.5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10343841 7 mL 1 Stück
10673711 17.5 mL 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10343841
Marke: Hellma™ 60302010
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Mikrozelle
Kapazität (metrisch) 7 mL
Material Optisches Glas
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Menge Je 1
Schichtdicke 20 mm
Wavelength Range 360 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm