Learn More
Biochrom Optische Glas-Standardküvette mit Deckel
Artikelnummer. 10526355
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 μl
2 ml
Schichtdicke:
1 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Schichtdicke unitSize
10526355 200 μl 1 mm 200 Mikroliter
11310142 2 ml 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526355 Lieferant Biochrom Lieferanten-Nr. 80200383
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die optische Glas-Standardküvette verfügt über eine rechteckige Standardzelle mit Deckel für die Spektralphotometrie im sichtbaren und UV-Bereich.
  • Optisches Glas
  • Rechteckige Standardzelle mit Deckel
  • Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Spezifikation
Typ Typ 0 Standard-Küvette
Kapazität (metrisch) 200 μl
Material Optisches Glas
Länge (metrisch) 12.5 mm
Innenbreite (metrisch) 10 mm
Enthält Abstandshalter
Schichtdicke 1 mm
Wavelength Range 190 bis 1.100 nm
Höhe (metrisch) 46 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Photometer
Breite (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektralphotometrische Messungen
Form Rechteck
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm