Learn More
Bollé Safety Optischer Einsatz, Tracker Schutzbrille
Artikelnummer. 12689210
Change view
Click to view available options
:
Klar
Artikelnummer.
12689210 Klar
1 options
Artikelnummer. 12689210
Marke: Bollé Safety SOSTRACKER
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ist außerordentlich komfortabel und technisch und bietet Schutz vor allen mechanischen und chemischen Risiken.
  • Optischer Einsatz
  • Oberer Schutz.
  • Abnehmbare Schaumverstärkung mit indirekter Belüftung.
  • Unterer Schutz.
  • Abnehmbares, einstellbares Band.
  • Seitliche Belüftung.
  • Platinum™-Beschichtung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Modell SOSTRACKER
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) TRACKER Schutzbrille