Learn More
Sartorius Optifit 0,5 bis 200 μl-Spitzen, Einzel-Nachfüllpackung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13154784 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
Packungsgröße:
1440 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
13154784 200 μl 1440 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13154784 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 790203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.25 €
    114.00 € / 1440 Stück
    Sparen 47.25 €
    29% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die optimale Wahl für Ihren Pipettierer
Perfekter Sitz der Spitzen und perfekte Abdichtung am Pipettierer ergeben bestmögliche Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit der Optiload-Funktion in Picus , eLINE™ , mLINE™ Und Proline™ Plus Pipetten, die ein ergonomisches und leichtes Aufsetzen und Abwerfen der Pipettenspitzen ermöglichen.
  • Präzisionsgefertigte Spitzen
  • Bestmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Auch für Pipettierer der meisten anderen Hersteller geeignet
  • ISO 8. Reinraum-Fertigungsprozess
  • Aus höchstwertigem, nicht recyceltem Polypropylen
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
  • Elektronenstrahlsterilisiert
  • Die informativen Gestelletiketten mit Volumen, Produktnummer und Chargennummer verbessern die Spitzenidentifikation und die Rückverfolgbarkeit.
  • Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar
  • Luftdichte Kunststoffverpackung um das Gestell gewährleistet Reinheit bei Transport und Lagerung (Kunststoffverpackungsmaterial ist normaler Abfall)
  • 20 Tabletts mit 96 Spitzen, je nach Spitzenvolumen
  • Die Spitzentabletts sind farbcodiert und ermöglichen so die Zuordnung zum passenden farbcodierten Pipettierer
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Zertifizierungen
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2.007 Zoll
Länge (metrisch) 5,1 cm
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001, ISO 13485
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Standard
Menge Nachfüllpack
Produkttyp Ungefilterte Spitzen
Farbcode Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Skala Nein
Produktlinie Optifit
Material Polypropylen