Beschreibung
- Hergestellt aus reinem Polypropylen.
- Strenge Qualitätsstandards (ISO 9001 und ISO 13485) werden in jedem Schritt des Prozesses eingehalten, von der Entwicklung bis zur Produktion und Lieferung.
- Die Spitzen werden unter ISO 8 klassifizierten Reinraumbedingungen hergestellt, um jegliche Kontamination zu vermeiden, und sind zertifiziert und getestet auf DNase, RNase, menschliche DNA und Endotoxine.
- Presterilisierte Spitzen sind auch für Laborarbeiten erhältlich, bei denen Reinheitsanforderungen von entscheidender Bedeutung sind, und werden zum Verkauf freigegeben, sobald sie die Testanforderungen erfüllt haben.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Rack, 10 x 96 |
| Spitzenform | Ergonomie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sartorius |
| Material | Polypropylen |