Learn More
Sartorius Optifit Spitze
Artikelnummer. 31759454 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Blasenfach
lose, in Beutel
Packungsgröße:
140 Stück
210 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
31759454 lose, in Beutel 210 Stück
31759453 Blasenfach 140 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31759454 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. LH799004
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ungefilterten Optifit-Spitzen sind so konstruiert, dass sie nahtlos mit allen Sartorius Pipetten zusammenpassen und präzise und präzise Leistung liefern
  • Die ungefilterten Optifit Spitzen sind so konstruiert, dass sie nahtlos mit allen Sartorius Pipetten zusammenpassen (Picus™ 2, Picus™, Picus™ NxT, Tacta™, Mline™, Plus Proline™).
  • Für Anwendungen mit größeren Volumenübertragungen sind die 10-ml-Spitzen Optifit speziell darauf ausgelegt, präzise und präzise Leistung zu liefern.
  • Die Spitzen werden in einer ISO 8-zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt.
  • Die Spitzen sind vollständig kompatibel mit Sartorius Spitzenboxen und können autoklaviert werden (121 °C für 20 Minuten).
  • Hinweis: Für Waters™ den Andrew+™ Pipetting Robot besuchen Sie bitte den Waters E-Shop für kompatible 10-ml-Spitzen (SKU: 700013301).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 mL
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format lose, in Beutel
Spitzenform Standard
Produkttyp Spitze
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Material Polypropylen