Beschreibung
Optifit Tipps
- Perfekte Passform und Abdichtung für höchstmögliche Genauigkeit und Präzision
- Ergonomisches und leichtes Aufsetzen/Abwerfen der Spitze über die Optiload-Funktion in Sartorius Pipetten
- Farbcodiert für einfache Zuordnung zu passenden Sartorius Pipetten
- Spitzen mit weiter Öffnung zur besseren Dosierung von schwierigen Proben wie viskosen Flüssigkeiten erhältlich
- Kompatibel mit Picus™ NxT , Picus™ , eLINE™ , mLINE™ Und Proline™ Plus Pipetten und die meisten anderen Pipettenmarken
- Konform mit ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 Qualitätsstandards
- Komfort und Kostenersparnis
- Kombination der niedrigen Kosten von massenverpackten Spitzen mit Platzersparnis und verbesserter Anwenderfreundlichkeit
- Verringert die Verpackungsgröße um bis zu 40 % und reduziert den Verpackungsabfall um fast 50 %.
- Die Materialien in der FlexiBulk-Verpackung sind zu 100 % zur energetischen Verwertung geeignet.
- Wählen& Platzorganisation für schnelles und einfaches Beladen des Gestells mit direkter Spitzenbefestigung
- Einfaches Öffnen und Schließen des Deckels für einfachen Zugriff auf die Spitzen und zu deren Schutz
- Qualität und Reinheit
- Enthält die gleichen, qualitativ hochwertigen Spitzen wie andere Verpackungsoptionen
- Gewährleistete Spitzenreinheit mit chargenspezifischen Zertifikaten
- Nichtsterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Endotoxinen
- Hergestellt unter ISO Reinraumbedingungen der Klasse 8
- Der Deckel sorgt für eine luftdichte Abdichtung während des Transports und für gesicherte Reinheit während der Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 bis 1.000 μl |
| Länge (metrisch) | 7.15 cm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alltägliche Laborarbeiten |
| Format | Großpackung |
| Farbcode | Dunkelblau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sartorius Picus NxT, Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus, Sartorius Biohit |
| Produktlinie | Optifit FlexiBulk |
| Material | Polypropylen |