Description
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit
- Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
- Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
- Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
- Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
- Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
- Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
- Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
- Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können als energetischer Abfall verbrannt werden
- Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
- Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Picus, eLINE™ , mLINE™ Und Proline™ Plus
- Farbcodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Zuordnung zu kompatiblen Sartorius Pipetten
- Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 200 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.007 Zoll |
| Länge (metrisch) | 5.1 cm |
| Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Format | Racks |
| Show More |