Learn More
Thermo Scientific™ OptiLink™ Carboxylat-modifizierte Partikel
Artikelnummer. 11834163 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,2 μm
0,3 μm
0,4 μm
0,5 μm
0,85 μm
0,9 μm
2 μm
3 μm
4,0 μm
5,0 μm
Menge:
15 ml
100 mL
1000 mL
Säurebeladung der Oberfläche:
Hoher Säuregehalt
Mittlere Säure
Niedrige Elektroendosmose
Konzentration:
10%
4%
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
1000 Milliliter
15 Milliliter
Artikelnummer. 11834163
Marke: Thermo Scientific™ 83000920100290
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Keine Vorabreinigung mehr erforderlich; nutzen Sie Thermo Scientific™ OptiLink Carboxylat-modifizierte Partikel für die meisten Anwendungen direkt aus der Flasche.
Kontrollieren Sie Empfindlichkeit, Spezifität und Stabilität mit unterschiedlichen Säuregehalten in Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modifizierten Partikeln. Partikel enthalten carboxylierte Säuregruppen für die kovalente Bindung und sind direkt aus der Flasche in zahlreichen verschiedenen Anwendungen einsetzbar.
Der Parkbereich kombiniert die Oberfläche und den Säuregehalt, um eine Oberflächen-Säureverteilung zu gewährleisten, die für die Assayoptimierung hilfreich ist. Die Oberfläche pro Gramm eines Partikels variiert in umgekehrtem Verhältnis zum Partikeldurchmesser. Der Säuregehalt bezieht sich auf die titrierten Milliäquivalenten pro Gramm (mEq/g) und hängt vom Gewicht ab.
  • Für die meisten Anwendungen können Opti-Link Partikel direkt aus der Flasche heraus verwendet werden, ohne dass vorab eine Reinigung notwendig wäre.
  • Proprietäre anionische Tenside wirken sich nicht auf Bindung von Proteinen aus und beeinträchtigen weder die Proteinaufnahme noch die Proteinabgabe von Partikeloberflächen.
  • Verschiedene Oberflächensäurekonzentrationen sind verfügbar und sollen Sie bei der Optimierung Ihrer Reagenzienentwicklung unterstützen.
  • Opti-Link Partikel wurden in der Molekularbiologie und in Forschungsanwendungen verwendet und sind in beiden Bereiche gleichermaßen erfolgreich.
Eigenschaften des Parkbereichs
  • Niedriger Säuregehalt — 60 – 100 Parkbereich — Hydrophobe Oberfläche, bessere Kolloidstabilität als einfaches Polystyrol
  • Mittlerer Säuregehalt —35 – 59 Parkbereich— Hydrophobe und hydrophile Bereiche; gute kolloidale Stabilität und gute kovalente Kupplung
  • Hoher Säuregehalt — 10 – 34 Parkbereich — Hydrophile Oberfläche; hervorragende kolloidale Stabilität; hervorragende kovalente Kupplung
Empfohlen für:
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie, Nephelometrie, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinationsassays
Hinweis:
Wenn Sie Opti-Link Partikel einsetzen, fragen Sie nach einer Anleitung zur Mikropartikel-Reagenzienoptimierung, die unsere Reagenzien-Entwicklungsstrategie erläutert. Diese Anleitung umfasst validierte Protokolle für Bindung, Kopplung und Partikel-Reagenzienoptimierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Proprietäres anionisches Tensid
Zertifizierung/Konformität Analysezertifikat beiliegend
Konzentration 10%
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Beschreibung Partikel enthalten carboxylierte Säuregruppen für die kovalente Bindung und sind in zahlreichen verschiedenen Anwendungen einsetzbar.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kovalente Kopplung
Material Polystyrolsulfat
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Packungsbeilage mit Analysezertifikat
Verpackung 15 ml
Partikeldichte 1,05g/cm³
Konservierungsmittel Pasteurisiert
Menge 15 ml
Pakete für die Probenevaluierung Verpackt in 15 ml-Flaschen mit 10 % Feststoffen. Das Evaluationspaket besteht aus drei Lots aller erhältlichen PS- oder CM-Partikel.
Spezialpackung Carboxylate-Modified Magnetic Partikel sind auf Anfrage in verschiedenen Konzentrationen und Packungsgrößen erhältlich.
Säurebeladung der Oberfläche Hoher Säuregehalt
Durchmesser (metrisch) 0,4 μm