Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillarsäule für die GC
Artikelnummer. 10368591 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
30 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10368591 10 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10798422 20 m 0,1 mm 0,4 μm 1 Stück
10442042 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10421852 20 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10398441 10 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10516331 10 m 0,25 mm 0,25 μm -
10239551 10 m 0,1 mm 0,1 μm 10 Stück
10516681 15 m 0,25 mm 0,25 μm -
10679761 25 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10154461 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10596151 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10145181 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10114511 30 m 0,25 mm 0,25 μm 30 Stück
10490122 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10556531 25 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10256851 50 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10535302 30 m 0,25 mm 1 μm -
10347971 50 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10296651 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10726132 60 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10164561 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10206811 12 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10595541 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10154561 12 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10525391 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10716332 25 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
26 options
Artikelnummer. 10368591
Marke: Macherey-Nagel™ 726081.10
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 1
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 340°bis 360 °C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 10 m
Menge Je 1