Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillarsäule für die GC
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillarsäule für die GC
Artikelnummer. 10516681 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
30 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10516681 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10798422 | 20 m | 0,1 mm | 0,4 μm | 1 Stück |
| 10442042 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10421852 | 20 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10398441 | 10 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10516331 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10239551 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 10 Stück |
| 10368591 | 10 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10679761 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10154461 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10596151 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10145181 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10114511 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 30 Stück |
| 10490122 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10556531 | 25 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10256851 | 50 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10535302 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | - |
| 10347971 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10296651 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10726132 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10164561 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10206811 | 12 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10595541 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10154561 | 12 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10525391 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10716332 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10516681
Marke: Macherey-Nagel™ 726050.15
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 1 |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von Bauteilen nach Siedepunkten |
| Temperaturbereich | 340°bis 360 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Menge | Je 1 |