Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillarsäule für die GC
Artikelnummer. 10798422 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
30 Stück
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Packungsgröße
10798422 20 m 0,1 mm 0,4 μm 1 Stück
10442042 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10421852 20 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10398441 10 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10516331 10 m 0,25 mm 0,25 μm -
10239551 10 m 0,1 mm 0,1 μm 10 Stück
10516681 15 m 0,25 mm 0,25 μm -
10368591 10 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10679761 25 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10154461 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10596151 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10145181 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10114511 30 m 0,25 mm 0,25 μm 30 Stück
10490122 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10556531 25 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10256851 50 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10535302 30 m 0,25 mm 1 μm -
10347971 50 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10296651 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10726132 60 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10164561 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10206811 12 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10595541 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10154561 12 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
10525391 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 Stück
10716332 25 m 0,2 mm 0,35 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 10798422 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 726025.20
Verfügbar ab: 16-09-2026
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung der Komponenten anhand der Siedepunktsanalyse
Filmdicke 0,4 μm
Länge (metrisch) 20 m
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
USP-Typ G1, G2, G38
Stationäre Phase Optima™ 1
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Temperaturbereich (metrisch) 340 °C bis 360 °C