Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10760375 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
Filmdicke:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Filmdicke unitSize
10760375 50 m 5 μm 1 Stück
10256901 25 m 5 μm 1 Stück
10505391 10 m 5 μm 1 Stück
10296611 25 m 3 μm 1 Stück
10327931 30 m 3 μm 1 Stück
10468981 50 m 3 μm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10760375
Marke: Macherey-Nagel™ 726931.50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für die Trennung von Komponenten nach Siedepunkten. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC-Kapillarsäule, 0.5 mm Außendurchmesser, dicke Folie sind nicht polare Phasensäulen mit 100 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie. In einer großen Auswahl von Längen und Foliendicken erhältlich.
Nicht polare Phase bestehend aus 100 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie.
  • Dickfilmsäulen werden speziell für die Lösungsmittelanalyse empfohlen
  • Ähnliche Phasen: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, RTX-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
  • Höchsttemperaturen: 300 °C für isothermen Betrieb, 320 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Specifications
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 1
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Bauteilen nach Siedepunkten
Temperaturbereich 300°bis 320 °C
Filmdicke 5 μm
Länge (metrisch) 50 m
Menge Je 1