Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10052831 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
Filmdicke:
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Temperaturbereich:
300°bis 320 °C
320°bis 340 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Filmdicke Temperaturbereich unitSize
10052831 25 m 2 μm 320°bis 340 °C 1 Stück
10649191 15 m 1 μm 320°bis 340 °C 1 Stück
10318211 25 m 1 μm 320°bis 340 °C 1 Stück
10566851 10 m 1 μm 320°bis 340 °C 1 Stück
10286941 30 m 1 μm 320°bis 340 °C 1 Stück
10449741 25 m 0,5 μm 320°bis 340 °C 1 Stück
10226561 30 m 2 μm 320°bis 340 °C 1 Stück
15102105 50 m 2 μm 320°bis 340 °C 1 Stück
10706142 10 m 5 μm 300°bis 320 °C 1 Stück
10368641 25 m 5 μm 300°bis 320 °C -
10165181 30 m 5 μm 300°bis 320 °C 1 Stück
10601502 50 m 5 μm 300°bis 320 °C 1 Stück
10459741 10 m 2 μm 320°bis 340 °C 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 10052831
Marke: Macherey-Nagel™ 726521.25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Trennung von Komponenten nach Siedepunkten. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC-Kapillarsäulen, 0.8 mm Außendurchmesser, sind nicht polare Phasensäulen mit 100 % Dimethylpolysiloxan für die Verwendung in der Gaschromatographie. In einer großen Auswahl von Längen und Foliendicken erhältlich.
Nicht polare Phase bestehend aus 100 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie.
  • Dickfilmsäulen (≥ 3 μm Film) werden speziell für die Lösungsmittelanalyse empfohlen
  • Ähnliche Phasen: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, RTX-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
  • Höchsttemperaturen:
    • Säulen mit Filmen < 3 μm: 320 °C für isothermen Betrieb, 340 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
    • Säulen mit Filmen > 3 μm: 300 °C für isothermen Betrieb, 320 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Optima™ 1
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Bauteilen nach Siedepunkten
Temperaturbereich 320°bis 340 °C
Filmdicke 2 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1