Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10206421 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Filmdicke unitSize
10206421 30 m 1 μm 1 Stück
10796312 10 m 0,25 μm 1 Stück
10576671 10 m 1 μm 1 Stück
10154701 10 m 0,5 μm 1 Stück
10536681 15 m 0,25 μm 1 Stück
10439741 15 m 1 μm 1 Stück
10206661 25 m 0,1 μm 1 Stück
10619001 25 m 0,25 μm 1 Stück
10114751 25 m 0,5 μm 25 Stück
10246471 25 m 0,35 μm 1 Stück
10556501 25 m 1 μm 1 Stück
10266701 30 m 0,1 μm 1 Stück
10194601 30 m 0,25 μm 1 Stück
10012931 30 m 0,5 μm 30 Stück
10451472 30 m 0,35 μm 1 Stück
10327971 50 m 0,1 μm 50 Stück
10503792 50 m 0,25 μm 1 Stück
10505381 50 m 0,35 μm 1 Stück
10566681 50 m 0,5 μm 50 Stück
10640532 50 m 1 μm 50 Stück
10556331 60 m 0,1 μm 1 Stück
10629191 60 m 0,25 μm 1 Stück
10308261 60 m 0,5 μm 1 Stück
10351292 60 m 1 μm 1 Stück
10206571 60 m 0,35 μm 1 Stück
25 options
Artikelnummer. 10206421
Marke: Macherey-Nagel™ 726323.30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Trennung von Komponenten nach Siedepunkten. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC-Kapillarsäulen, 0.5 mm Außendurchmesser, sind nicht polare Phasensäulen mit 100 % Dimethylpolysiloxan für die Verwendung in der Gaschromatographie. In einer großen Auswahl von Längen und Foliendicken erhältlich.
Nicht polare Phase bestehend aus 100 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie.
  • Ähnliche Phasen: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, RTX-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
  • Höchsttemperaturen: 340 °C für isothermen Betrieb, 360 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ 1
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Bauteilen nach Siedepunkten
Temperaturbereich 340°bis 360 °C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1