Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
30 Stück
50 Stück
Beschreibung
Nicht polare Phase bestehend aus 100 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie.
- Ähnliche Phasen: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, RTX-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
- Höchsttemperaturen: 340 °C für isothermen Betrieb, 360 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 1 |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von Bauteilen nach Siedepunkten |
| Temperaturbereich | 340°bis 360 °C |
| Filmdicke | 0,1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Menge | Je 1 |