Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC-Kapillarsäule, 0,5 mm Außendurchmesser
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
Nicht polare Phase bestehend aus 100 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie.
- Ähnliche Phasen: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, RTX-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
- Höchsttemperaturen: 340 °C für isothermen Betrieb, 360 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung der Komponenten anhand der Siedepunktsanalyse |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Stationäre Phase | Optima™ 1 |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | 340°bis 360 °C |